Print…
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315333-25G OR315333-5G
APOSOR315333-25GEA 119 EUR
APOSOR315333-25G APOSOR315333-5G
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₉H₇Cl₃O₃
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002646
Número CAS: 93-72-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III