Print…
(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
OR315316-25G OR315316-5G OR315316-100G
APOSOR315316-25GEA 36.4 EUR
APOSOR315316-25G APOSOR315316-5G APOSOR315316-100G
(R)-(+)-1-Phenylethanol 99%
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064263
Número CAS: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III