Print…
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
OR315315-100G OR315315-25G OR315315-500G
APOSOR315315-100GEA 71.2 EUR
APOSOR315315-100G APOSOR315315-25G APOSOR315315-500G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 98 °C/20.25mmHg
Densidade: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064264
Número CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III