Print…
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR315294-1G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 125 EUR
APOSOR315294-1G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 78 °C/15mmHg
Densidade: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063166
Número CAS: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II