Print…
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4R,5R)-Dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, Dimethyl (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (-)-2,3-O-Isopropylidene-L-tartaric Acid Dimethyl Ester, (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (2R,3R)-(-)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene tartrate
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 260 EUR
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 150 °C/19mmHg
Densidade: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066218
Número CAS: 37031-29-1