Print…
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: o-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-Ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate
OR315248-1G OR315248-5G
APOSOR315248-1GEA 91.5 EUR
APOSOR315248-1G APOSOR315248-5G
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate 98+%
Ethyl-2-isothiocyanatobenzoate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041063
Número CAS: 99960-09-5