Print…
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Iodophenylisothiocyanate, 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzene
OR315243-1G OR315243-25G OR315243-5G
APOSOR315243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315243-1G APOSOR315243-25G APOSOR315243-5G
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
3-Iodophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₄INS
Peso Molecular: 261.09 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041074
Número CAS: 3125-73-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III