Print…
2-Iodophenyl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Iodo-2-isothiocyanatobenzene
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 23.2 EUR
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
2-Iodophenyl isothiocyanate
2-Iodophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇H₄INS
Peso Molecular: 261.09 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 36…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041057
Número CAS: 98041-44-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III