Print…
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315222-1G OR315222-5G OR315222-25G
APOSOR315222-1GEA 79.9 EUR
APOSOR315222-1G APOSOR315222-5G APOSOR315222-25G
4-Chloropyridine-N-oxide 95%
4-Chloropyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₄ClNO
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047425
Número CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2