Print…
2-Butynoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 65.4 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Fórmula: C₄H₄O₂
Ponto de ebulição: 200…203 °C
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Densidade: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004363
Número CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II