Print…
4-Chloro-2-methoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315215-1G OR315215-5G
APOSOR315215-1GEA 0 EUR
APOSOR315215-1G APOSOR315215-5G
4-Chloro-2-methoxypyridine
4-Chloro-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738656
Número CAS: 72141-44-7