Print…
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315204-1G OR315204-5G
APOSOR315204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315204-1G APOSOR315204-5G
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275708
Número CAS: 219817-43-3