Print…
5-Ethyl-2-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 0 EUR
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Ethyl-2-methylpyridine
5-Ethyl-2-methylpyridine
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 178 °C
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006344
Número CAS: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III