Print…
6-Bromo-1-tetralone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 42.2 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉BrO
Peso Molecular: 225.08 g/mol
Ponto de Fusão: 44…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114378
Número CAS: 66361-67-9