Print…
2,5-Diformylfuran 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde
OR315125-1G OR315125-5G
APOSOR315125-1GEA 145 EUR
APOSOR315125-1G APOSOR315125-5G
2,5-Diformylfuran 98%
2,5-Diformylfuran
Fórmula: C₆H₄O₃
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00671517
Número CAS: 823-82-5