Print…
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, Sumiki's acid, 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 31.9 EUR
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Fórmula: C6H6O4
Ponto de Fusão: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03274472
Número CAS: 6338-41-6