Print…
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315100-1G OR315100-5G
APOSOR315100-1GEA 0 EUR
APOSOR315100-1G APOSOR315100-5G
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08060462
Número CAS: 186593-43-1