Print…
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315094-1G OR315094-5G OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA 144 EUR
APOSOR315094-1G APOSOR315094-5G APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796203
Número CAS: 54198-88-8