Print…
4-Methyl-1-naphthoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315051-100G OR315051-25G OR315051-5G
APOSOR315051-100GEA 85.7 EUR
APOSOR315051-100G APOSOR315051-25G APOSOR315051-5G
4-Methyl-1-naphthoic acid
4-Methyl-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671557
Número CAS: 4488-40-8