Print…
N-Methyl-D-prolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR315047-100G OR315047-25G
APOSOR315047-100GEA 197 EUR
APOSOR315047-100G APOSOR315047-25G
N-Methyl-D-prolinol
N-Methyl-D-prolinol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368622
Número CAS: 99494-01-6