Print…
1-Chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 105 EUR
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoline
1-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 274…275 °C/768mmHg
Ponto de Fusão: 31…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00024134
Número CAS: 19493-44-8