Print…
Ácido pirúvico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 109 EUR
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Ácido pirúvico 98%
Ácido pirúvico
Fórmula: C₃H₄O₃
Ponto de ebulição: 164…166 °C
Ponto de Fusão: 44541 °C
Densidade: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002585
Número CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II