Print…
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315028-1G OR315028-5G
APOSOR315028-1GEA 29 EUR
APOSOR315028-1G APOSOR315028-5G
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁Cl₂N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137799
Número CAS: 94166-62-8