Print…
3-Amino-2-pyridone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
OR315027-1G OR315027-25G OR315027-5G
APOSOR315027-1GEA 50.9 EUR
APOSOR315027-1G APOSOR315027-25G APOSOR315027-5G
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411556
Número CAS: 33630-99-8