Print…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 0 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006393
Número CAS: 499-81-0