Print…
D(+)-Tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-D-Trp-OH
OR315019-100G OR315019-500G
APOSOR315019-100GEA 71.2 EUR
APOSOR315019-100G APOSOR315019-500G
D(+)-Tryptophan 97%
D-(+)-Tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005647
Número CAS: 153-94-6