Print…
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 82.8 EUR
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de Fusão: 14…15 °C
Densidade: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063747
Número CAS: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,II