Print…
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR315002-1G OR315002-5G OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315002-1G APOSOR315002-5G APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211274
Número CAS: 79200-56-9