Print…
Diethyl(3-pyridyl)borane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315000-100G OR315000-25G
APOSOR315000-100GEA 209 EUR
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Fórmula: C₉H₁₄BN
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012348
Número CAS: 89878-14-8