Print…
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 108…111 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234272
Número CAS: 5444-01-9