Print…
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Benzyloxypyridin-2-amine, 3-Benzyloxy-2-pyridylamine
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 40.6 EUR
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006316
Número CAS: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9