Print…
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone
OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.159 g/mol
Ponto de ebulição: 145…146 °C
Densidade: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075266
Número CAS: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3 III