4-Bromocrotonic acid 95%, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
trans-4-Bromo-2-butenoic Acid, (E)-4-Bromobut-2-enoic acid
OR313099-5G
OR313099-25G
APOSOR313099-5GEA
65.4
EUR
APOSOR313099-5G
APOSOR313099-25G
4-Bromocrotonic acid 95%, Grau técnico
4-Bromocrotonic acid
Fórmula:
C₄H₅BrO₂ Ponto de Fusão: 74 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00082701 Número CAS: 13991-36-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...