Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR313085-25G
OR313085-5G
APOSOR313085-25GEA
302
EUR
APOSOR313085-25G
APOSOR313085-5G
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Fórmula:
C₈H₈BrNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04112565 Número CAS: 884494-71-7 |