Print…
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 106 EUR
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Fórmula: C5H9NO2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258339
Número CAS: 19365-07-2