Print…
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR313011-1G OR313011-5G
APOSOR313011-1GEA 0 EUR
APOSOR313011-1G APOSOR313011-5G
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878742
Número CAS: 53981-69-4