Print…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3126-1G OR3126-250MG OR3126-5G
APOSOR3126-1GEA 0 EUR
APOSOR3126-1G APOSOR3126-250MG APOSOR3126-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 90 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085019
Número CAS: 25090-33-9