Print…
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Bis(methoxycarbonyl)cubane, Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 458 EUR
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD29060101
Número CAS: 29412-62-2