Print…
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312272-1G OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA 0 EUR
APOSOR312272-1G APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22628754
Número CAS: 1256546-74-3