Print…
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 115 EUR
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657680
Número CAS: 939400-34-7