Print…
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR312136-5G OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA 168 EUR
APOSOR312136-5G APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Ponto de Fusão: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00273427
Número CAS: 115951-16-1