Print…
3,3-Dimethoxyoxetane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR312003-1G OR312003-500MG OR312003-5G
APOSOR312003-1GEA 369 EUR
APOSOR312003-1G APOSOR312003-500MG APOSOR312003-5G
3,3-Dimethoxyoxetane
3,3-Dimethoxyoxetane
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Peso Molecular: 118.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12545828
Número CAS: 922500-97-8