Print…
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate(2:1)
OR312002-1G OR312002-5G
APOSOR312002-1GEA 58 EUR
APOSOR312002-1G APOSOR312002-5G
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate 97%
2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate
Fórmula: C₂₂H₃₈N₄O₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12404932
Número CAS: 1041026-71-4