Print…
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 0 EUR
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018896
Número CAS: 2564-05-8