Print…
Methyl-4-mercaptobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR311187-1G OR311187-250MG OR311187-500MG
APOSOR311187-1GEA 0 EUR
APOSOR311187-1G APOSOR311187-250MG APOSOR311187-500MG
Methyl-4-mercaptobenzoate
Methyl-4-mercaptobenzoate
Fórmula: C₈H₈O₂S
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863423
Número CAS: 6302-65-4