Print…
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 78.3 EUR
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016839
Número CAS: 69038-81-9