Print…
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310903-1G OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA 894 EUR
APOSOR310903-1G APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907934
Número CAS: 59236-36-1