Print…
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3109-1G OR3109-5G OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA 29 EUR
APOSOR3109-1G APOSOR3109-5G APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Fórmula: C₆H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092515
Número CAS: 39929-79-8