Print…
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR310877-25G OR310877-5G
APOSOR310877-25GEA 0 EUR
APOSOR310877-25G APOSOR310877-5G
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663851
Número CAS: 5123-13-7