Print…
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR310800-1G OR310800-250MG OR310800-5G
APOSOR310800-1GEA 0 EUR
APOSOR310800-1G APOSOR310800-250MG APOSOR310800-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01675233
Número CAS: 17672-21-8